Stampa…
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217.02 g/mol
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095219
CAS Number: 22282-96-8