Stampa…
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
OR8427-10G OR8427-5G
APOSOR8427-10GEA 152 EUR
APOSOR8427-10G APOSOR8427-5G
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine 95%
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,0485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039980
CAS Number: 164513-39-7