Stampa…
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 321 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,0400 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659518
CAS Number: 53242-18-5