Stampa…
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Punto di fusione: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659517
CAS Number: 15862-50-7