Stampa…
2-Phenylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8422-1G OR8422-250MG
APOSOR8422-1GEA 473 EUR
APOSOR8422-1G APOSOR8422-250MG
2-Phenylpyrimidine
2-Phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038761
CAS Number: 7431-45-0