Stampa…
5-Hydroxyisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR8420-10G OR8420-1G OR8420-5G OR8420-25G
APOSOR8420-10GEA 248 EUR
APOSOR8420-10G APOSOR8420-1G APOSOR8420-5G APOSOR8420-25G
5-Hydroxyisatoic anhydride
5-Hydroxyisatoic anhydride
Formula: C₈H₅NO₄
Peso molecolare: 179,1296 g/mol
Punto di fusione: 275…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798201
CAS Number: 195986-91-5