Stampa…
1-Propylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Formula: C₃H₉BO₂
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074564
CAS Number: 17745-45-8