Stampa…
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₃H₅BN₂O₂
Punto di fusione: 146…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368251
CAS Number: 763120-58-7