1H-Pyrazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8413-1G
OR8413-10G
OR8413-5G
APOSOR8413-1GEA
52.2
EUR
APOSOR8413-1G
APOSOR8413-10G
APOSOR8413-5G
1H-Pyrazole-5-boronic acid
1H-Pyrazole-5-boronic acid
Formula:
C₃H₅BN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07368247 CAS Number: 376584-63-3 |