Stampa…
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 319 EUR
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₉BO₃
Peso molecolare: 198.07 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C/0.3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09702441
CAS Number: 219489-07-3