Stampa…
2,5-Dibromothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 EUR
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formula: C₃HBr₂NS
Punto di fusione: 45…49 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016891
CAS Number: 4175-78-4