Stampa…
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 26.3 EUR
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787392
CAS Number: 335654-06-3