Stampa…
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanol
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 118 EUR
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₄NOClS
Peso molecolare: 149,6000 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001277
CAS Number: 145015-15-2