Stampa…
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 299 EUR
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formula: C₄H₄ClNOS
Peso molecolare: 149,6 g/mol
Punto di ebollizione: 46 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09265529
CAS Number: 5198-85-6