Stampa…
2-Chloro-4-formylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 29 EUR
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formula: C₄H₂ClNOS
Peso molecolare: 147.5828 g/mol
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09702023
CAS Number: 5198-79-8