Stampa…
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8387-1G OR8387-5G
APOSOR8387-1GEA 306 EUR
APOSOR8387-1G APOSOR8387-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₅S
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025927
CAS Number: 208191-64-4