Stampa…
N-Methylcyclohexylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 43.7 EUR
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamine
N-Methylcyclohexylamine
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,2 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C
Punto di fusione: –9…–7 °C
Densità: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003832
CAS Number: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II