Stampa…
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 49.5 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₅NSi
Peso molecolare: 189,33 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03695479
CAS Number: 75867-39-9