Stampa…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 80 EUR
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂Si
Peso molecolare: 218,33 g/mol
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06203324
CAS Number: 16116-80-6