Stampa…
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 49.3 EUR
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01318939
CAS Number: 135884-31-0