Stampa…
4-Chloro-o-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 148 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylene 98%
4-Chloro-o-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000596
CAS Number: 615-60-1