Stampa…
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8313-1G OR8313-5G OR8313-10G
APOSOR8313-1GEA 105 EUR
APOSOR8313-1G APOSOR8313-5G APOSOR8313-10G
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258643
CAS Number: 875305-86-5