Stampa…
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8311-1G OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA 139 EUR
APOSOR8311-1G APOSOR8311-5G
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-5-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅BrN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529620
CAS Number: 54321-80-1