Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955627
CAS Number: 26163-03-1