Stampa…
6-Chloro-4-quinazolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloroquinazolin-4-ol
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 69.8 EUR
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,5900 g/mol
Punto di fusione: 271…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01686365
CAS Number: 16064-14-5