Stampa…
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 367 EUR
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258768
CAS Number: 21902-37-4