Stampa…
8-Methyl-4-quinazolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 52.2 EUR
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-quinazolone 98%
8-Methyl-4-quinazolone
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01685945
CAS Number: 19181-54-5