Stampa…
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8296-1G OR8296-5G
APOSOR8296-1GEA 132 EUR
APOSOR8296-1G APOSOR8296-5G
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258763
CAS Number: 929000-34-0