Stampa…
7-Methoxy-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
OR8294-100G OR8294-25G OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA 352 EUR
APOSOR8294-100G APOSOR8294-25G APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-quinolinol
7-Methoxy-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169015
CAS Number: 82121-05-9
UN: 3335
ADR: 9,III