Stampa…
3-Benzyloxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 17.6 EUR
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007784
CAS Number: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6