Stampa…
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 214…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053576
CAS Number: 5305-59-9