trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-100G
OR8283-25G
OR8283-5G
APOSOR8283-100GEA
435
EUR
APOSOR8283-100G
APOSOR8283-25G
APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formula:
C₉H₆Cl₂O₂ Peso molecolare: 217,05 g/mol Punto di fusione: 233…235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004373 CAS Number: 20595-45-3 |