Stampa…
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 590 EUR
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₇BO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319040
CAS Number: 162607-15-0