Stampa…
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-BOC-Aminocyclobutanecarboxylic acid
OR8280-1G OR8280-250MG
APOSOR8280-1GEA 98.9 EUR
APOSOR8280-1G APOSOR8280-250MG
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657680
CAS Number: 1008773-79-2