Stampa…
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 29 EUR
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659036
CAS Number: 68500-37-8