Stampa…
4,5-Dichloronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8270-1G OR8270-50MG OR8270-250MG OR8270-500MG OR8270-2.5G
APOSOR8270-1GEA 510 EUR
APOSOR8270-1G APOSOR8270-50MG APOSOR8270-250MG APOSOR8270-500MG APOSOR8270-2.5G
4,5-Dichloronicotinic acid
4,5-Dichloronicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861987
CAS Number: 473837-10-4