5-Methoxyanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₃ Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016509 CAS Number: 6705-03-9 |