Stampa…
4-Nitro-m-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
OR8262-100G OR8262-25G
APOSOR8262-100GEA 94.5 EUR
APOSOR8262-100G APOSOR8262-25G
4-Nitro-m-cresol
4-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007333
CAS Number: 2581-34-2