5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇Cl₂NO Punto di fusione: 108…112 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023984 CAS Number: 72-80-0 EINECS: 200-789-3 |