Stampa…
2,8-Quinolinediol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,8-Dihydroxyquinoline
OR8256-25G OR8256-5G
APOSOR8256-25GEA 80 EUR
APOSOR8256-25G APOSOR8256-5G
2,8-Quinolinediol
2,8-Quinolinediol
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216696
CAS Number: 15450-76-7