Stampa…
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 238 EUR
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006739
CAS Number: 1127-45-3