Stampa…
3'-Azido-3'-deoxythymidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
OR8250T-1G OR8250T-5G
APOSOR8250T-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8250T-1G APOSOR8250T-5G
3'-Azido-3'-deoxythymidine 97%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
A potent & selective inhibitor of HIV-1 replication.
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Peso molecolare: 267,25 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006536
CAS Number: 30516-87-1