Stampa…
4-Nitrophenethyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.7 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethyl bromide
4-Nitrophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di ebollizione: 116 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007386
CAS Number: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7