Stampa…
4-Nitrophthalonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
OR8247-100G OR8247-25G OR8247-5G OR8247-500G OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA 33.5 EUR
APOSOR8247-100G APOSOR8247-25G APOSOR8247-5G APOSOR8247-500G APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitrile
4-Nitrophthalonitrile
Formula: C₈H₃N₃O₂
Punto di fusione: 136…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040301
CAS Number: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9