Stampa…
Benzofenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8243-1KG OR8243-500G
APOSOR8243-1KGEA 109 EUR
APOSOR8243-1KG APOSOR8243-500G
Benzofenone
Benzofenone
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 305 °C
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003076
CAS Number: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III