Stampa…
6-Nitro-m-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
OR8232-25G OR8232-100G
APOSOR8232-25GEA 17.6 EUR
APOSOR8232-25G APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007111
CAS Number: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III