Stampa…
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine, 4-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
OR8227-1G OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA 132 EUR
APOSOR8227-1G APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665911
CAS Number: 263276-44-4