Stampa…
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III