Stampa…
3-Clorofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8225-100G OR8225-25G OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA 52.2 EUR
APOSOR8225-100G APOSOR8225-25G APOSOR8225-500G
3-Clorofenolo
3-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 214 °C
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002256
CAS Number: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III