Stampa…
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Formula: C₈H₉IO₂
Peso molecolare: 264,06 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C/14mmHg
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059268
CAS Number: 20469-63-0